Learn More
Beta-sitosterol, con aprox. 10 % de campesterol, aprox. 75 % beta-sitosterol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10654992 5 g 5 GR
10664992 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.80€
    31.65€ / 5 g
    Ahorro 5.15€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 83-46-5 | C29H50O | 414.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-46-5
Fórmula molecular C29H50O
Clave InChI KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Sinónimo beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Sitosterol
Color Blanco
Pérdida por secado 3.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Rotación específica -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 414.718
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.70
Porcentaje de pureza ≥75%
Forma física Polvo