Learn More
Beta-sitosterol beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Sitosterol-beta-D-glucuronide |
| CAS | 126251-01-2 |
| Fórmula molecular | C35 H58 O7 |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranosiduronic acid','(3β)-stigmast-5-en-3-yl, (3β)-Stigmast-5-en-3-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, Sitosterol 3-O-β-D-glucuronopyranoside, β-Sitosterol 3-O-β-D-glucuronoside, β-Sitosterol glucuronoside, β-Sitosteryl glucuronate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H58O7/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(14-16-34(22,5)27(24)15-17-35(25,26)6)41-33-30(38)28(36)29(37)31(42-33)32(39)40/h10,19-21,23-31,33,36-38H,7-9,11-18H2,1-6H3,(H,39,40)/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29+,30-,31+,33-,34+,35-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 590.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 590.4183 |