Learn More
Beta-sinensal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Sinensal |
| CAS | 60066-88-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H22O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dimethyl-10-methylene-2,6,11-dodecatrienal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-5-13(2)8-6-9-14(3)10-7-11-15(4)12-16/h5,9,11-12H,1-2,6-8,10H2,3-4H3/b14-9+,15-11+ |
| SMILES | C\C(=C/CCC(=C)C=C)\CC\C=C(/C)\C=O |
| Peso molecular (g/mol) | 218.33 |
| Porcentaje de pureza | >95 |