Learn More
Beta-Selineno, (~90%), TRC
Código de producto. 30134587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134587 50 mg 50 miligramos
30003538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS25318550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17066-67-0
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo [4aR-(4aalpha,7alpha,8abeta)]-Decahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methylethenyl)-naphthalene, Eudesma-4(14),11-diene, Selina-4(14),11-diene, beta-Eudesmene, (4aR,7R,8aS)-Decahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methylethenyl)naphthalene;(+)-beta-Selinene, Decahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methylethenyl)-[4aR-(4aalpha,7alpha,8abeta)]-naphthalene;
Nombre IUPAC (3R,4aS,8aR)-8a-metil-5-metilideno-3-prop-1-en-2-il-1,2,3,4,4a,6,7,8-octahidronaftaleno
SMILES CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)CCCC(=C)[C@@H]2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Selinene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-7-9-15(4)8-5-6-12(3)14(15)10-13/h13-14H,1,3,5-10H2,2,4H3/t13-,14+,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878