Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de seguridad radiológica beta para gradillas de cuatro vías
Código de producto. 12377117 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12377117 17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in) cada uno
1 options
Código de producto. 12377117
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
  • Fabricada con tapas abatibles
  • Protector transparente
  • Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
  • Fabricado en acrílico, lo que facilita su fabricación
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in)
Para utilizar con (aplicación) Mamparas protectoras de radiación beta
Admite Radioisótopos o residuos radiactivos
Incluye Tapa con bisagra
Tipo de producto Caja de almacenamiento para gradillas de cuatro vías
Material Acrílico