Learn More
Beta-pseudouridina, TRC
Código de producto. 30135291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135291 2.5 mg 2.50 miligramo
30006038 25 mg 25 miligramos
30005595 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8396052.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-07-4
Sinónimo 5-β-D-Ribofuranosil-2,4(1H,3H)-Pirimidinediona∣5-(β-D-Ribofuranosil)uracilo∣5-ribosiluracilo∣NSC 162405∣Pseudouridina C-D-Pseudouridina∣ β∣ Pseudouridina-Uridina∣ ψ;
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 244.2
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 2.5 mg
Nombre del producto químico o material beta-pseudouridina