Learn More
Beta-propiolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450797 5 g 5 g
11440797 1 g 1 g
11460797 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23197.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.38€
    141.65€ / 5 g
    Ahorro 30.73€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57-57-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La beta-propiolactona se utiliza ampliamente como agente esterilizante y esporicida, que se usa para esterilizar el plasma sanguíneo, las vacunas, los injertos de tejido, los instrumentos quirúrgicos y las enzimas. Se aplica en la fabricación de ácido acrílico y sus ésteres. Se utiliza como intermediario en la síntesis de compuestos sintéticos.
Solubilidad
Miscible con agua y disolventes orgánicos.
Notas
Material inflamable. Debe almacenarse en una sala o armario de seguridad independiente. Mantener lejos del calor y de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-57-8
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00005169
Clave InChI VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
PubChem CID 2365
ChEBI CHEBI:49073
Nombre IUPAC oxetan-2-ona
SMILES O=C1CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Propiolactone
Punto de fusión -34°C
Densidad 1.146
Punto de ebullición 161°C to 163°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Índice de refracción 1.413
Cantidad 5 g
Número UN 3382
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7820
Información de solubilidad Miscible with water and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • beta-Propiolactone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: .beta.-Propiolactone