Learn More
Beta-pineno 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Pinene |
| CAS | 127-91-3 |
| Nombres de analitos o componentes | beta-Pinene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H16 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3 |
| SMILES | CC1(C)C2CCC(=C)C1C2 |
| Mostrar más |