Learn More
Beta-Fenillongifolol, TRC
Código de producto. 30137067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137067 2.5 mg 2.50 miligramo
30135411 1 mg 1 miligramo
30007639 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3355452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946513-36-6
Fórmula molecular C21H30O
Peso molecular (g/mol) 298.46
SMILES O[C@H](C1=CC=CC=C1)[C@H]2C3(C)CCCC(C)(C)C4C3CC[C@@H]24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Phenyllongifolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O/c1-20(2)12-7-13-21(3)16-11-10-15(17(16)20)18(21)19(22)14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15-19,22H,7,10-13H2,1-3H3/t15-,16?,17?,18+,19-,21?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2297
Porcentaje de pureza >95%