Learn More
Tetraacetato de beta-feniletil beta-D-glucósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Phenylethyl beta-D-Glucoside Tetraacetate |
| CAS | 76870-87-6 |
| Fórmula molecular | C22H28O10 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | beta-Phenylethyl beta-D-Glucoside 2,3,4,6-Tetraacetate, 2-Phenylethyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside, NSC 231829 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O10/c1-13(23)28-12-18-19(29-14(2)24)20(30-15(3)25)21(31-16(4)26)22(32-18)27-11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-9,18-22H,10-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC1OC(OCCc2ccccc2)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [3,4,5-triacetiloxi-6-(2-feniletoxi)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 452.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.1682 |