Learn More
Beta-Fellandreno, TRC
Código de producto. 17982455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982455 1 g 1 g
17974505 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2945601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-10-2
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo Cyclohexene, 3-methylene-6-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1(7),2-diene (8CI), 3-Methylene-6-(1-methylethyl)cyclohexene, (±)-β-Phellandrene, 3-Isopropyl-6-methylene-1-cyclohexene, 4-Isopropyl-1-methylene-2-cyclohexene, NSC 53044, beta-Phellandrene, β-Phellandrene
Nombre IUPAC 3-metilideno-6-propano-2-ilciclohexeno
SMILES CC(C)C1CCC(=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Phellandrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8,10H,3,5,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252
Porcentaje de pureza >95%