Learn More
Bromuro de beta-(p-nitrofenil)etilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-(p-Nitrophenyl)ethyl Bromide-d4 |
| CAS | 1794971-35-9 |
| Fórmula molecular | C8H4D4BrNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene-d4, 1-Bromo-2-(4-nitrophenyl)ethane-d4, 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, -d4 2-(4-Nitrophenyl)ethyl Bromide-d4, 2-(p-Nitrophenyl)ethyl Bromide-d4, 4-(2-Bromoethyl)-1-nitrobenzene-d4, 4-(2-Bromoethyl)nitrobenzene-d4, 4-Nitrophenethyl Bromide-d4, NSC 100730-d4, NSC 3493-d4, p-Nitrophenethyl Bromide-d4, β-(p-Nitrophenyl)ethyl Bromide-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMILES | BrC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 234.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.9989 |