Learn More
Beta-oxo-ciclohexanopropanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beta-oxo-Cyclohexanepropanenitrile |
| CAS | 62455-70-3 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Cyclohexylcarbonyl)acetonitrile, 3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile, 3-Cyclohexyl-3-oxopropionitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2 |
| SMILES | O=C(CC#N)C1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 3-ciclohexil-3-oxopropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |