Learn More
beta-ocimeno 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313070 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313070 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15680000ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Ocimene
CAS 13877-91-3
Nombres de analitos o componentes beta-Ocimene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, β-Ocimene (6CI), 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
SMILES CC(=CCC=C(C)C=C)C
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,3,6-trieno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252 g/mol