Learn More
beta-Nicotirina, TRC
Código de producto. 17980775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980775 100 mg 100 miligramos
17900675 25 mg 25 miligramos
17992785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN445000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-19-4
Fórmula molecular C10 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Sinónimo Pyridine, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-, Nicotyrine (6CI,7CI), Pyridine, 3-(1-methylpyrrol-2-yl)- (8CI), 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrole, 3,2'-Nicotyrine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolyl)pyridine, NSC 127943, NSC 407276, β-Nicotyrine, beta-Nicotyrine
Nombre IUPAC 3-(1-metilpirrrol-2-il)piridina
SMILES Cn1cccc1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotyrine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0844
Porcentaje de pureza >95%