Learn More
Beta-nicotinamida Adenina Dinucleótido, TRC
Código de producto. 30007580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007580 5 g 5 g
30009121 250 mg 250 miligramos
30009734 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4077845G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-84-9
Fórmula molecular C21 H27 N7 O14 P2
Peso molecular (g/mol) 663.42
Sinónimo Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-5'-ester with 3-(aminocarbonyl)-1-β-D-ribofuranosylpyridinium hydroxide, inner salt, β-NAD, Codehydrase I, Coenzyme I, Enzopride, Nadide, Nicotinamide-adenine dinucleotide
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofurano-2-il]metoxi-hidroxi-fosforilo] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridina-1-ium-1-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofurano-2-il]metilfosfato
SMILES NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.1091
Porcentaje de pureza >95%