Learn More
Sal disódica reducida en dinucleótido de beta-nicotinamida y adenina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470197 5 g 5 g
15460197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61638.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 606-68-8 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases). As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dinucleótido de β-nicotinamida y adenina (NAD+) junto con el dinucleótido de β-nicotinamida y adenina (NADH) forman un par redox de coenzimas (NAD+:NADH) que participa en una amplia gama de reacciones de reducción de oxidación catalizada por enzimas. Además de su función redox, el NAD+/NADH actúa como donante de unidades de ADP-ribosa en reacciones de ADP-ribosilación (ADP-ribosiltransferasas; poli(ADP-ribosa) polimerasas) y precursor de la ADP-ribosa cíclica (ADP-ribosil ciclasas). Como reactivo, el NADH se puede utilizar en ensayos de ciclos enzimáticos para amplificar la detección de la actividad de enzimas o metabolitos biológicamente relevantes presentes en concentraciones bajas.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar con desecante. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: - 20 °C. Sensible a la luz. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-68-8
Fórmula molecular C21H27N7Na2O14P2
Peso molecular (g/mol) 709.41
Número MDL MFCD00036200
Clave InChI QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Sinónimo beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil hidrógeno fosfato;hidrógeno molecular;sodio
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 5230241
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 709.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.