Learn More
beta-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, reducido, sal tetrasódica, 98 %, MP Biomedicals
Código de producto. 11368779 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368779 250 mg 250 miligramos
11338779 25 mg 25 miligramos
11348779 50 mg 50 miligramos
11358779 100 mg 100 miligramos
11378779 500 mg 500 miligramos
11388779 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11368779 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210116783
Edge
CAS 2646-71-1
Fórmula molecular C21H26N7Na4O17P3
Peso molecular (g/mol) 833.35
Número MDL MFCD10567216
Clave InChI WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Sinónimo nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
Nombre de nota Reduced Tetrasodium Salt
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 mg
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxyoxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;hidrógeno molecular;sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo blanco