Learn More
Sal tetrasódica reducida en fosfato de dinucleótido de beta-nicotinamida adenina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445795 100 mg 100 miligramos
15455795 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62089.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    188.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 20.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2646-71-1 | C21H26N7Na4O17P3 | 833.35 g/mol
NADPH tetra sodium salt is used as an ubiquitous cofactor and biological reducing agent. β-NADPH is a coenzyme found in all living cells and is involved in redox reactions carrying electrons from one reaction to another. It is used as an electron donor, cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal tetra sódica de NADPH se utiliza como cofactor ubicuo y como agente reductor biológico. La β-NADPH es una coenzima que se encuentra en todas las células vivas y está implicada en reacciones redox que transportan electrones de una reacción a otra. Se utiliza como un donante de electrones, cofactor para muchas enzimas redox, incluida la óxido nítrico sintetasa.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es –20 °C. Sensible a la luz. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2646-71-1
Fórmula molecular C21H26N7Na4O17P3
Peso molecular (g/mol) 833.35
Número MDL MFCD10567216
Clave InChI WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Sinónimo nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxyoxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;hidrógeno molecular;sodio
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.35
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo