Learn More
Sal disódica de fosfato dinucleótido de beta-Nicotinamida y adenina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480247 250 mg 250 miligramos
15470247 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62556.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) and NADPH form a redox pair. NADP/NADPH is a coenzyme that supports redox reactions via the transport of electrons in a vast array of applications, especially anaerobic reactions such as lipid and nucleic acid synthesis. NADP/NADPH is a coenzyme couple in various cytochrome P450 systems and oxidase/reductase reaction systems, such as the thioredoxin reductase/thioredoxin system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADP) y el NADPH forman un par redox. El NADP/NADPH es una coenzima que soporta reacciones redox a través del transporte de electrones en una amplia gama de aplicaciones, especialmente reacciones anaeróbicas como la síntesis de lípidos y de ácidos nucleicos. El NADP/NADPH son una pareja de coenzimas en varios sistemas de citocromo P450 y sistemas de reacción oxidasa/reductasa, como el sistema de tioredoxina reductasa/tioredoxina.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml), tampón acuoso al 0,001 %, pH 7, metanol y etanol (menos soluble). No es soluble en éter ni acetato de etilo.
Notas
Proteger de la luz y la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24292-60-2
Fórmula molecular C21H26N7Na2O17P3
Peso molecular (g/mol) 787.37
Número MDL MFCD00065390
Clave InChI WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Sinónimo nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
Nombre IUPAC Fosfato de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;sodio
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),0.001% aqueous buffer,pH 7.0,methanol,and ethanol (less soluble). Insoluble in ether,and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 787.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo