Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide |
| CAS | 53-84-9 |
| Fórmula molecular | C21H27N7O14P2 |
| Número MDL | MFCD00150377 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad + |
| Clave InChI | BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N |
| SMILES | NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 663.43 |
| Mostrar más |