Learn More
Beta-nicotinamida adenina dinucleótido, sal disódica, hidrato, 95+ %, forma reducida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 MG
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711911 1 g Frasco de vidrio 1 g
10184630 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10207713 5 g Frasco de vidrio 5 g
10034203 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10711911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271100010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1949720-50-6 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1949720-50-6
Fórmula molecular C21H27N7Na2O14P2
Peso molecular (g/mol) 709.41
Número MDL MFCD00036200
Clave InChI QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Sinónimo beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
Nombre IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil hidrógeno fosfato;hidrógeno molecular;sodio
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate
Nombre de nota Reduced Form
Absorbancia 0.50mg/mL NADH in 10mM TRIS solution
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140.0°C to 142.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 709.4
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Polvo