Learn More
Beta-Naftilcarbinol, TRC
Código de producto. 30474624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474624 10 g
30472676 25 g
30480384 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN34564510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-38-7
Fórmula molecular C11H10O
Peso molecular (g/mol) 158.2
Sinónimo 2-(Hydroxymethyl)naphthalene, 2-Naphthylcarbinol, 2-Naphthylmethanol, 2-Naphthylmethyl Alcohol, NSC 408615, Naphthalen-2-ylmethanol, beta-(Hydroxymethyl)naphthalene, 2-Naphthalenemethanol
Nombre IUPAC naftalen-2-ilmetanol
SMILES OCc1ccc2ccccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Naphthylcarbinol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0732