Learn More
beta-naftil beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Naphthyl-beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 6044-30-0 |
| Fórmula molecular | C16 H18 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthol glucoside, β-Naphthol glucoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(2-naftiloxi)tetrahidropiran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 306.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1103 |