Learn More
Tetraacetato de beta-naftil beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Naphthyl beta-D-Glucopyranoside Tetraacetate |
| CAS | 14581-89-6 |
| Fórmula molecular | C24 H26 O10 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26O10/c1-13(25)29-12-20-21(30-14(2)26)22(31-15(3)27)23(32-16(4)28)24(34-20)33-19-10-9-17-7-5-6-8-18(17)11-19/h5-11,20-24H,12H2,1-4H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-naftalen-2-iloxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 474.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.1526 |