Learn More
Beta-naftolamosa, TRC
Código de producto. 30480115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30480115 100 mg
1 options
Código de producto. 30480115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN369015100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Naphthoflavone
CAS 6051-87-2
Fórmula molecular C19 H12 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl-, 5,6-Benzoflavone (6CI,7CI), 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, BNF, NSC 136015, β-Naphthoflavone
Fórmula InChI InChI=1S/C19H12O2/c20-16-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-17-11-10-13-6-4-5-9-15(13)19(16)17/h1-12H
SMILES O=C1C=C(Oc2ccc3ccccc3c12)c4ccccc4
Nombre IUPAC 3-fenilbenzo[f]cromen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 272.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0837