Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | β-Naphthoflavone |
| Nombre de nota | 99+% |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 162.0°C to 164.0°C |
| Color | Beige |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |