Learn More
Beta-naftoflavona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468467 5 g 5 g
11458467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18543.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6051-87-2 | C19H12O2 | 272.303 g/mol
Inhibitor of aryl hydrocarbon hydroxylase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6051-87-2
Fórmula molecular C19H12O2
Peso molecular (g/mol) 272.303
Número MDL MFCD00004986
Clave InChI OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
PubChem CID 2361
ChEBI CHEBI:77013
Nombre IUPAC 3-fenilbenzo[f]cromen-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Naphthoflavone
Punto de fusión 162°C to 166°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 18991
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.31
Porcentaje de pureza ≥98%