Learn More
Beta-naftalenosulfonil-D-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Naphthalenesulfonyl-D-valine |
| CAS | 182227-17-4 |
| Fórmula molecular | C15H17N4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-(2-Naphthalenylsulfonyl)-D-valine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO4S/c1-10(2)14(15(17)18)16-21(19,20)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-10,14,16H,1-2H3,(H,17,18)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-metil-2-(naftalen-2-ilsulfonilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 307.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.0878 |