Learn More
Beta-naftalenosulfonil-D-valina, TRC
Código de producto. 30476548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30476548 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30476548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN359260100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Naphthalenesulfonyl-D-valine
CAS 182227-17-4
Fórmula molecular C15H17N4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-(2-Naphthalenylsulfonyl)-D-valine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO4S/c1-10(2)14(15(17)18)16-21(19,20)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-10,14,16H,1-2H3,(H,17,18)/t14-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-metil-2-(naftalen-2-ilsulfonilamino)butanoico
Peso molecular (g/mol) 307.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0878
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.