Learn More
beta-NADP, sal monosódica, Thermo Scientific™
Código de producto. 15805198 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15805198 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 15805198 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J22653.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-NADP monosodium salt
CAS 1184-16-3
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C21H27N7NaO17P3
Número MDL MFCD00036973
Sinónimo nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
Clave InChI JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC Fosfato de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;sodio
Peso molecular (g/mol) 765.39
PubChem CID 131845262
Formula Weight (peso de la fórmula) 837.45
Envase Frasco de plástico