Learn More
Beta-N-bencil-N'-metilaminopropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-N-Benzyl-N'-methylaminopropiophenone |
| CAS | 21970-65-0 |
| Fórmula molecular | C17H19NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-[Methyl(phenylmethyl)amino]-1-phenyl-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO/c1-18(14-15-8-4-2-5-9-15)13-12-17(19)16-10-6-3-7-11-16/h2-11H,12-14H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCC(=O)c1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[bencil(metil)amino]-1-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 253.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1467 |