Learn More
beta-mirceno-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Myrcene-d6 |
| CAS | 75351-99-4 |
| Fórmula molecular | C10 D6 H10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene-d6, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene-d6, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene-d6, Myrcene-d6, NSC 406264-d6, β-Geraniolene-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=CCCC(=C)C=C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 8,8,8-trideuterio-3-metileno-7-(trideuteriometil)octa-1,6-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 142.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.163 |