Learn More
beta-mirceno 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313686 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30313686 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010044IP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myrcene
CAS 123-35-3
Nombres de analitos o componentes Myrcene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, ÃŽ2-Geraniolene, ÃŽ2-Myrcene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
Nombre IUPAC 7-metil-3-metilidenocta-1,6-dieno
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,1252 g/mol