Learn More
Ácido beta-muricólico, TRC
Código de producto. 30011072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011072 10 mg 10 miligramos
30008081 1 mg 1 miligramo
30012205 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM73275510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2393-59-1
Fórmula molecular C24 H40 O5
Peso molecular (g/mol) 408.57
Sinónimo Cholan-24-oic acid, 3,6,7-trihydroxy-, (3α,5β,6β,7β)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 3α,6β,7β-trihydroxy- (8CI), 5β-Cholanic acid, 3α,6β,7β-trihydroxy- (7CI), β-Muricholic acid (6CI), (3α,5β,6β,7β)-3,6,7-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3α,6β,7β-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholanic acid-3α,6β,7β-triol, 3α,6β,7β-Trihydroxy-5β-cholanic acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,6S,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6,7-trihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Muricholic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,20+,21+,22-,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.2876
Porcentaje de pureza >95%