Learn More
Beta-morfolino-alfa-(3,4-dimetoxi-5-bromobencil)acrilonitrilo, TRC
Código de producto. 30475619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30475619 500 mg 500 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM264820500MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material beta-Morpholino-alpha-(3,4-dimethoxy-5-bromobenzyl)acrylonitrile
CAS 41833-82-3
Fórmula molecular C16H19BrN2O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-Bromo-4,5-dimethoxy-α-(4-morpholinylmethylene)benzenepropanenitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19BrN2O3/c1-20-15-9-12(8-14(17)16(15)21-2)7-13(10-18)11-19-3-5-22-6-4-19/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
SMILES COC1=C(C(Br)=CC(CC(C#N)=CN2CCOCC2)=C1)OC
Nombre IUPAC 2-(3-bromo-4,5-dimetoxibencil)-3-morfolinoacrilonitrilo
Peso molecular (g/mol) 367.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.06
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.