Learn More
Beta-morfolino-alfa-(3,4-dimetoxi-5-bromobencil)acrilonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Morpholino-alpha-(3,4-dimethoxy-5-bromobenzyl)acrylonitrile |
| CAS | 41833-82-3 |
| Fórmula molecular | C16H19BrN2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Bromo-4,5-dimethoxy-α-(4-morpholinylmethylene)benzenepropanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19BrN2O3/c1-20-15-9-12(8-14(17)16(15)21-2)7-13(10-18)11-19-3-5-22-6-4-19/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC1=C(C(Br)=CC(CC(C#N)=CN2CCOCC2)=C1)OC |
| Nombre IUPAC | 2-(3-bromo-4,5-dimetoxibencil)-3-morfolinoacrilonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 367.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.06 |