Learn More
beta-metilfenilamina, TRC
Código de producto. 30134506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134506 25 g 25 g
30132928 10 g 10 g
17924755 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32477525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-22-9
Fórmula molecular C9 H13 N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Sinónimo Benzeneethanamine, β-methyl-, Phenethylamine, β-methyl- (8CI), β-Methylbenzeneethanamine, (RS)-2-Phenylpropylamine, (±)-2-Phenylpropylamine, (±)-β-Methylphenethylamine, 1-Propanamine, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propanamine, 2-Phenyl-1-propylamine, 2-Phenylpropanamine, 2-Phenylpropylamine, NSC 272273, β-Methylphenethylamine, β-Methylphenylethylamine, β-Phenylpropylamine
Nombre IUPAC 2-fenilpropano-1-amina
SMILES CC(CN)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Methylphenethylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048
Porcentaje de pureza >95%