Learn More
Cloruro de beta-metilfenetilamina, TRC
Código de producto. 30468719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468719 10 g 10 g
30468429 25 g 25 g
30468027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32478010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20388-87-8
Fórmula molecular C9 H13 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 171.67
Sinónimo β-Methylphenethylamine Hydrochloride, Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, β-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Phenyl-1-propanamine hydrochloride, 2-Phenyl-1-propanamine monohydrochloride, 2-Phenylpropylamine hydrochloride, β-Methylbenzeneethanamine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-fenilpropan-1-amina; clorhidrato
SMILES Cl.CC(CN)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-beta-Methylphenylethylamine hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0815