Learn More
Cloruro de beta-metilcolina, TRC
Código de producto. 30137028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137028 5 g 5 g
30133909 10 g 10 g
30010126 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3058555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2382-43-6
Fórmula molecular C6H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.65
Sinónimo beta-Hydroxypropyltrimethylammonium Chloride, (2-Hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride;
Nombre IUPAC 2-hidroxipropil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CC(O)C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Methylcholine Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.092