Learn More
Clorhidrato de beta-metilamino-L-alanina, TRC
Código de producto. 30465759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465759 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30465759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28555310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride
CAS 16012-55-8
Fórmula molecular C4H10N2O2 • (HCl)
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
SMILES CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(metilamino)propanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 118.133646
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0509