Learn More
Diclorhidrato de beta-metilamino-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Methylamino-L-alanine |
| CAS | 2340337-60-0 |
| Fórmula molecular | C4H10N2O2 .2(HCl) |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Dihydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Dihydrochloride, BMAA Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1 |
| SMILES | N[C@@H](CNC)C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato del ácido (S)-2-amino-3-(metilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.03 |