Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de β-metil-DL-fenilalanina, 99 %
Código de producto. 10215194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10215194 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10215194 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 202660010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride
CAS 80997-87-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H·HCl
Número MDL MFCD00012623
Sinónimo 2-amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride, apba, 2-amino-3-phenylbutanoic acid, chloride, beta-methyl-3-phenyl-dl-alanine hcl, beta-methyl-3-phenyl-dl-alanine hydrochloride, acmc-20ao59, beta-methyl dl phenylalanine hydrochloride, beta-methyl-dl-phenylalanine hydrochloride, 2-azanyl-3-phenyl-butanoic acid hydrochloride, phenylalanine, b-methyl-, hydrochloride 1:1
Clave InChI SGKWQBMDOXGYAA-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CC(C(N)C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC Ácido 2-amino3fenilbutanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 215.68
Cantidad 1 g
PubChem CID 12743546
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.68
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo