Learn More
Beta-metil-alfa,alfa-difenil-4-morfolinpropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinepropanol |
| CAS | 70647-99-3 |
| Fórmula molecular | C20H25NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO2/c1-17(16-21-12-14-23-15-13-21)20(22,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19/h2-11,17,22H,12-16H2,1H3 |
| SMILES | CC(CN1CCOCC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-morfolin-4-il-1,1-difenilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 311.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1885 |