Learn More
Beta-metil-alfa,alfa-difenil-4-morfolinbutanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile |
| CAS | 1704-70-7 |
| Fórmula molecular | C21H24N2O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | NSC 13179, 3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-11,18H,12-16H2,1H3 |
| SMILES | CC(CN1CCOCC1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-4-morfolin-4-il-2,2-difenilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1889 |