Learn More
Beta-metil-alfa, alfa-difenil-1-piperidinabutanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2,2-diphenyl-4-piperidinobutyronitrile |
| CAS | 17371-45-8 |
| Fórmula molecular | C22 H26 N2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-2,2-diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2/c1-19(17-24-15-9-4-10-16-24)22(18-23,20-11-5-2-6-12-20)21-13-7-3-8-14-21/h2-3,5-8,11-14,19H,4,9-10,15-17H2,1H3 |
| SMILES | CC(CN1CCCCC1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-metil-2,2-difenil-4-piperidin-1-ilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 318.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.2096 |