Learn More
Cóctel de centelleo líquido BetaMax™-Es, MP Biomedicals™
Product Code. 15792242 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 gal.
Unit Size:
15.14 litro
Product Code. Cantidad Unit Size
15792242 4 x 1 gal. 15.14 litro
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15792242 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0188002004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.00€
    841.05€ / 15.14 litros
    Ahorro 41.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Presenta una alta eficiencia con tritio y es excelente con filtros secos y paños de ensayo. MP Biomedicals Beta Max™ -El cóctel Esliquid Scintillation está disponible en una opción grande de 5 galones o en cuatro contenedores de 1 galón.
  • Biodegradable, no tóxico, no inflamable e inodoro
  • El producto se puede aplicar con muestras orgánicas, filtros secos,paños de ensayo y extracciones de ensayo CAT de 3H acetil CoA
  • Conservar a temperatura ambiente (15-–30 °C)
Specifications
Punto de ebullición de 300 °C
Densidad 0,9 - 1,0 g/mL a 20 °C
Cantidad 4 x 1 gal.