Learn More
Beta-Mangostin, TRC
Código de producto. 30472892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472892 2.5 mg 2.50 miligramo
30476422 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1638952.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20931-37-7
Fórmula molecular C25 H28 O6
Peso molecular (g/mol) 424.49
Sinónimo 1,6-Dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)-9H-xanthen-9-one
Nombre IUPAC 1,6-dihidroxi-3,7-dimetaxi-2,8-bis(3-metilbut-2-enil)xanteno-9-una
SMILES COc1cc2Oc3cc(O)c(OC)c(CC=C(C)C)c3C(=O)c2c(O)c1CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Mangostin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28O6/c1-13(2)7-9-15-18(29-5)12-20-22(23(15)27)24(28)21-16(10-8-14(3)4)25(30-6)17(26)11-19(21)31-20/h7-8,11-12,26-27H,9-10H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.1886