Learn More
beta-Mangostin, MedChemExpress
Código de producto. 16461618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461618 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16461618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0941
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress beta-Mangostin (β-Mangostin) is a xanthone compound present in Cratoxylum arborescens, with antibacterial and antimalarial activities.
beta-Mangostin exhibits antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis with an MIC of 6.25 μg/mL. beta-Mangostin possesses in vitro antimalarial activity against Plasmodium falciparum, with an IC50 of 3.00 μg/mL. beta-Mangostin has potent anticancer activity against various cancers (such as hepatocellular carcinoma, leukaemic).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Mangostin
Forma física Powder
CAS 20931-37-7
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28O6
Sinónimo β-Mangostin
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(=O)C2=C(C=C(O)C(OC)=C2C/C=C(/C)\C)OC2=C1C(O)=C(C/C=C(/C)\C)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 424.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.49
Porcentaje de pureza 95.0%