Learn More
Ácido beta-(m-hidroxifenil)hidroacrílico, TRC
Código de producto. 30136390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136390 50 mg 50 miligramos
30005858 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94928050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3247-75-4
Fórmula molecular C9 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo Benzenepropanoic acid, β,3-dihydroxy-, Hydracrylic acid, 3-(m-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), β,3-Dihydroxybenzenepropanoic acid, (3-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid, 3-Hydroxy-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, β-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic acid
Nombre IUPAC 3-hidroxi-3-(3-hidroxifenil)ácido propanoico
SMILES OC(CC(=O)O)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579